Anti-TCF7L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB15508EA 643 EUR InStock
ABNOPAB15508
Anti-TCF7L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TCF7L2.
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TCF7L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité