Anti-Bu-1a Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 21-1A4]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5842EA 643 EUR InStock
ABNOMAB5842
Anti-Bu-1a Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 21-1A4]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native Bu-1a.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 ?g/10^6 cells
Type: Primary
Antigen: Bu-1a
Clonality: Monoclonal
Clone: 21-1A4
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Chicken
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité