Anti-H2-D2 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 28-14-8]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5816EA 399 EUR InStock
ABNOMAB5816
Anti-H2-D2 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 28-14-8]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native H2-D2.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 0.5 ?g/10^6 cells
Type: Primary
Antigen: H2-D2
Clonality: Monoclonal
Clone: 28-14-8
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité