Anti-TRPC7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S64A-36]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB7904EA 643 EUR InStock
ABNOMAB7904
Anti-TRPC7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S64A-36]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of Cacnb2.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-10 ?g/ml; Immunohistochemistry: 0.1-1.0 ?g/ml; Immunocytochemistry: 0.1-1.0 ?g/ml; Immunofluorescence: 1-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TRPC7
Clonality: Monoclonal
Clone: S64A-36
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité