Anti-SHANK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S22-21]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB7892EA 643 EUR InStock
ABNOMAB7892
Anti-SHANK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S22-21]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant Shank1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-10 ?g/ml; Immunohistochemistry: 0.1-1.0 ?g/ml; Immunocytochemistry: 0.1-1.0 ?g/ml; Immunofluorescence: 1-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: SHANK1
Clonality: Monoclonal
Clone: S22-21
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité