Anti-MCL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MCL.C9]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB8825EA 399 EUR InStock
ABNOMAB8825
Anti-MCL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MCL.C9]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant MCL1.
Type: Primary
Antigen: MCL1
Clonality: Monoclonal
Clone: MCL.C9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité