Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRC Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7® ) [clone: RA3-6B2]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5728EA 399 EUR InStock
ABNOMAB5728
Anti-PTPRC Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7® ) [clone: RA3-6B2]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against Ptprc.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 0.2 ?g/10^6 cells

Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: RA3-6B2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy7®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité