Anti-GNRHR Mouse Monoclonal Antibody [clone: AT2.G7]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB8771EA 399 EUR InStock
ABNOMAB8771
Anti-GNRHR Mouse Monoclonal Antibody [clone: AT2.G7]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of GNRHR.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000; Immunohistochemistry: 1:200
Type: Primary
Antigen: GNRHR
Clonality: Monoclonal
Clone: AT2.G7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité