Anti-YFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 64a59]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB8759EA 399 EUR InStock
ABNOMAB8759
Anti-YFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 64a59]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of YFP.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: YFP
Clonality: Monoclonal
Clone: 64a59
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Jellyfishes
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité