Anti-V5 Tag Monoclonal Antibody [clone: E10]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB8756EA 399 EUR InStock
ABNOMAB8756
Anti-V5 Tag Monoclonal Antibody [clone: E10]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant V5 tag.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000-10000; Western Blot: 1:1000; Immunohistochemistry: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: V5 Tag
Clonality: Monoclonal
Clone: E10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité