Anti-Leishmania A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C9]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5675EA 518 EUR InStock
ABNOMAB5675
Anti-Leishmania A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C9]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against A2.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100
Type: Primary
Antigen: Leishmania A2
Clonality: Monoclonal
Clone: C9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Protozoa
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité