Anti-PDHA1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 549)
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB15340EA 643 EUR InStock
ABNOPAB15340
Anti-PDHA1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 549)
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of PDHA1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2500-1:5000
Type:
Antigen: PDHA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 549
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité