Anti-NXNL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB24420EA 518 EUR InStock
ABNOPAB24420
Anti-NXNL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant NXNL2.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:20-1:50
Type: Primary
Antigen: NXNL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité