Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CK18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SB38b]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5630EA 399 EUR InStock
ABNOMAB5630
Anti-CK18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SB38b]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant KRT18.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000-1:20000; Immunohistochemistry: 10 ?g/ml; Western Blot: 1:2000-1:4000

Type: Primary
Antigen: CK18
Clonality: Monoclonal
Clone: SB38b
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité