Anti-Eap Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB16067EA 643 EUR InStock
ABNOPAB16067
Anti-Eap Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Staphylococcus aureus Eap.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000-1:5000; Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Eap
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Staphylococcus
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité