Anti-IgE Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F4]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB8447EA 399 EUR InStock
ABNOMAB8447
Anti-IgE Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F4]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native IgE.
Type: Primary
Antigen: IgE
Clonality: Monoclonal
Clone: 4F4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité