Anti-Lidocaine Monoclonal Antibody [clone: 11-222.4]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB2253EA 399 EUR InStock
ABNOMAB2253
Anti-Lidocaine Monoclonal Antibody [clone: 11-222.4]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against Lidocaine.
Type: Primary
Antigen: Lidocaine
Clonality: Monoclonal
Clone: 11-222.4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité