Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: VI-01]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB3880EA 399 EUR InStock
ABNOMAB3880
Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: VI-01]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native VIM.
Type: Primary
Antigen: VIM
Clonality: Monoclonal
Clone: VI-01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Mammals, Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité