Anti-Disopyramide Monoclonal Antibody [clone: 13-788.1]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB2222EA 399 EUR InStock
ABNOMAB2222
Anti-Disopyramide Monoclonal Antibody [clone: 13-788.1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against Disopyramide.
Type: Primary
Antigen: Disopyramide
Clonality: Monoclonal
Clone: 13-788.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité