Anti-ELANE Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB2202EA 399 EUR InStock
ABNOMAB2202
Anti-ELANE Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native ELANE.
Type: Primary
Antigen: ELANE
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité