Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KDELR1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: KR-10]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB2194EA 904 EUR InStock
ABNOMAB2194
Anti-KDELR1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: KR-10]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of KDELR1.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000; Immunocytochemistry: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:500

Type: Primary
Antigen: KDELR1
Clonality: Monoclonal
Clone: KR-10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Birds, Bovine, Chicken, Clawed frog, Dog, Drosophila, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité