Anti-BCL3 Hamster Monoclonal Antibody [clone: 150-3.5]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB2192EA 643 EUR InStock
ABNOMAB2192
Anti-BCL3 Hamster Monoclonal Antibody [clone: 150-3.5]
Anticorps
Hamster monoclonal antibody raised against recombinant Bcl3.
Recommended Dilutions: Western Blot: 2 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: BCL3
Clonality: Monoclonal
Clone: 150-3.5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité