Anti-ITGB2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-48]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB4594EA 399 EUR InStock
ABNOMAB4594
Anti-ITGB2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-48]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native ITGB2.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: ITGB2
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-48
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité