Anti-IRAK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB13161EA 518 EUR InStock
ABNOPAB13161
Anti-IRAK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Irak2.
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: IRAK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité