Anti-CD9 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: MEM-61]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB4559EA 399 EUR InStock
ABNOMAB4559
Anti-CD9 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: MEM-61]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native CD9.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 ?l in human blood cells 100 ?l in whole blood or 10^6 cells in a suspension)
Type: Primary
Antigen: CD9
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-61
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité