Anti-MKI67 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB12127EA 643 EUR InStock
ABNOPAB12127
Anti-MKI67 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Mki67.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:100; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Type: Primary
Antigen: MKI67
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité