Anti-PMS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 349.29.5.2]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB2089EA 904 EUR InStock
ABNOMAB2089
Anti-PMS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 349.29.5.2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant PMS2.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000-1:20000; Western Blot: 1:500-1:2000
Type: Primary
Antigen: PMS2
Clonality: Monoclonal
Clone: 349.29.5.2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Chimpanzee, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité