Anti-FAS Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: LT95]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB4471EA 399 EUR InStock
ABNOMAB4471
Anti-FAS Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: LT95]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native FAS.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 20 ?l in human blood cells 100 ?l in whole blood or 10^6 cells in a suspension)
Type: Primary
Antigen: FAS
Clonality: Monoclonal
Clone: LT95
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité