Anti-VAMP3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: k2A2]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB2061EA 399 EUR InStock
ABNOMAB2061
Anti-VAMP3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: k2A2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant VAMP3.
Type: Primary
Antigen: VAMP3
Clonality: Monoclonal
Clone: k2A2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité