Anti-FABP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G4]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB2050EA 399 EUR InStock
ABNOMAB2050
Anti-FABP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G4]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant FABP1.
Type: Primary
Antigen: FABP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2G4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité