Anti-NANOG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5A10]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB2042EA 399 EUR InStock
ABNOMAB2042
Anti-NANOG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5A10]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant NANOG.
Type: Primary
Antigen: NANOG
Clonality: Monoclonal
Clone: 5A10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité