Anti-CDKN2B Mouse Monoclonal Antibody [clone: DCS114]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB2030EA 518 EUR InStock
ABNOMAB2030
Anti-CDKN2B Mouse Monoclonal Antibody [clone: DCS114]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant CDKN2B.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1 to 5 ?g /ml
Type: Primary
Antigen: CDKN2B
Clonality: Monoclonal
Clone: DCS114
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité