Anti-ASAH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB13056EA 518 EUR InStock
ABNOPAB13056
Anti-ASAH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ASAH1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ASAH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité