Anti-REN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 244/1 RH12]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB3694EA 1550 EUR InStock
ABNOMAB3694
Anti-REN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 244/1 RH12]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant REN.
Type: Primary
Antigen: REN
Clonality: Monoclonal
Clone: 244/1 RH12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité