Anti-CEA Mouse Monoclonal Antibody [clone: II135F10 C4]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB3675EA 904 EUR InStock
ABNOMAB3675
Anti-CEA Mouse Monoclonal Antibody [clone: II135F10 C4]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native CEA.
Type: Primary
Antigen: CEA
Clonality: Monoclonal
Clone: II135F10 C4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité