Anti-C-peptide Mouse Monoclonal Antibody [clone: CII-29]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB2810EA 643 EUR InStock
ABNOMAB2810
Anti-C-peptide Mouse Monoclonal Antibody [clone: CII-29]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of C-peptide.
Type: Primary
Antigen: C-peptide
Clonality: Monoclonal
Clone: CII-29
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité