Anti-TPX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB11993EA 643 EUR InStock
ABNOPAB11993
Anti-TPX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant TPX2.
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:1000; Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: TPX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mammals, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité