Anti-HLA-DQ1/DQ3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HL-37]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB3615EA 399 EUR InStock
ABNOMAB3615
Anti-HLA-DQ1/DQ3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HL-37]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native HLA-DQ1/DQ3.
Type: Primary
Antigen: HLA-DQ1/DQ3
Clonality: Monoclonal
Clone: HL-37
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human, Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité