Anti-TNFRSF10A Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: DR-4-02]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5076EA 419 EUR InStock
ABNOMAB5076
Anti-TNFRSF10A Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: DR-4-02]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant TNFRSF10A.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TNFRSF10A
Clonality: Monoclonal
Clone: DR-4-02
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité