Anti-SLC3A2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-108]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5040EA 399 EUR InStock
ABNOMAB5040
Anti-SLC3A2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-108]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native SLC3A2.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:200
Type: Primary
Antigen: SLC3A2
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-108
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité