Anti-NRCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: RNL-1]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB3561EA 904 EUR InStock
ABNOMAB3561
Anti-NRCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: RNL-1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native NRCAM.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:10-1:25
Type: Primary
Antigen: NRCAM
Clonality: Monoclonal
Clone: RNL-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité