Anti-MKI67 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MIB-1]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB3545EA 643 EUR InStock
ABNOMAB3545
Anti-MKI67 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MIB-1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against MKI67.
Type: Primary
Antigen: MKI67
Clonality: Monoclonal
Clone: MIB-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité