Anti-B2M Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: B2M-01]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5020EA 399 EUR InStock
ABNOMAB5020
Anti-B2M Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: B2M-01]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against B2M.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:200
Type: Primary
Antigen: B2M
Clonality: Monoclonal
Clone: B2M-01
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité