Anti-CD59 Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-43]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5009EA 399 EUR InStock
ABNOMAB5009
Anti-CD59 Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-43]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native CD59.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:40
Type: Primary
Antigen: CD59
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-43
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host:
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité