Anti-HPGDS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB13619EA 518 EUR InStock
ABNOPAB13619
Anti-HPGDS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against Ptgds2.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:800; Immunohistochemistry: 1:800
Type: Primary
Antigen: HPGDS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité