Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB13588EA 643 EUR InStock
ABNOPAB13588
Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Beta amyloid.
  • Recommended Dilutions: ELISA: 1:3000; Dot Blot: 1:1000; Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: APP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité