Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTCH1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Abnova
ABNOPAB12543EA 904 EUR InStock
ABNOPAB12543
Anti-PTCH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PTCH1.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:500-1:1000; Immunocytochemistry: 1:500-1:1000; Immunohistochemistry (Frozen sections): 1:500-1:1000; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 1:500-1:1000; Western Blot: 1:500-1:1000

Type: Primary
Antigen: PTCH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chicken, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité