Anti-COL3A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB13501EA 643 EUR InStock
ABNOPAB13501
Anti-COL3A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against native Col3a1.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:200; Immunohistochemistry: 1:500; Immunofluorescence: 1:80
Type: Primary
Antigen: COL3A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité