Anti-TGFB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TB21]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB2505EA 643 EUR InStock
ABNOMAB2505
Anti-TGFB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TB21]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native TGFB1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 5-20 ng/ml; Immunohistochemistry: 1:1000
Type: Primary
Antigen: TGFB1
Clonality: Monoclonal
Clone: TB21
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité