Anti-GFP Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB12768EA 399 EUR InStock
ABNOPAB12768
Anti-GFP Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against full length recombinant GFP.
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.1-1 ?g/ml; ELISA: 0.01-0.1 ?g/ml; Immunoprecipitation: 2-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: GFP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité